missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-(4-methoxy-1H-indol-3-yl)acetonitrile, TRC

Artikelnummer. 30468248
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30468248 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30468248 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM342300100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-(4-methoxy-1H-indol-3-yl)acetonitrile
CAS 4837-74-5
Molekylær formel C11H10N2O
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C11H10N2O/c1-14-10-4-2-3-9-11(10)8(5-6-12)7-13-9/h2-4,7,13H,5H2,1H3
SMIL COc1cccc2[nH]cc(CC#N)c12
IUPAC navn 2-(4-methoxy-1H-indol-3-yl)acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 186.2
Formel vægt 186.0793
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.