Få mere at vide
2,4-lutidin, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11459967
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11459967 100 g 100g
11449967 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11459967 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22913.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 108-47-4 | C7H9N | 107.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-47-4
Molekylær formel C7H9N
Molekylvægt (g/mol) 107.16
MDL nummer MFCD00006337
InChI nøgle JYYNAJVZFGKDEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-lutidine, pyridine, 2,4-dimethyl, alpha,gamma-dimethylpyridine, 2,4-lutidene, unii-83903uj0ww, 2,4-dimethyl-pyridine, .alpha.,.gamma.-dimethylpyridine, 2,4-dimethyl pyridine, 2.4-lutidine, 2,4 lutidine
PubChem CID 7936
IUPAC navn 2,4-dimethylpyridin
SMIL CC1=CC=NC(C)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Lutidine
Smeltepunkt -60°C
Tæthed 0.931
Kogepunkt 158°C to 160°C
Flammepunkt 47°C (117°F)
Lugt Unpleasant
Brydningsindeks 1.5
Mængde 100 g
FN nummer UN1992
Formel vægt 107.16
Procent renhed ≥98%