missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-(4-Isothiocyanatophenyl)-6-methyl-1,3-benzothiazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(4-Isothiocyanatophenyl)-6-methyl-1,3-benzothiazole |
| CAS | 38985-69-2 |
| Molekylær formel | C15H10N2S2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | p-(6-Methyl-2-benzothiazolyl)phenyl Isothiocyanate, 2-(4-Isothiocyanatophenyl)-6-methylbenzothiazole |
| InChI formel | InChI=1S/C15H10N2S2/c1-10-2-7-13-14(8-10)19-15(17-13)11-3-5-12(6-4-11)16-9-18/h2-8H,1H3 |
| SMIL | Cc1ccc2nc(sc2c1)c3ccc(cc3)N=C=S |
| IUPAC navn | 2-(4-isothiocyanatophenyl)-6-methyl-1,3-benzothiazole |
| Molekylvægt (g/mol) | 282.38 |
| Formel vægt | 282.0285 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?