Få mere at vide
2-(4-Isopropylphenyl)propanoic acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(4-Isopropylphenyl)propanoic acid |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16O2/c1-8(2)10-4-6-11(7-5-10)9(3)12(13)14/h4-9H,1-3H3,(H,13,14) |
| Formel vægt | 192.115 |