Få mere at vide
2-(4-isocyanatophenyl)pyrimidin, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10733854
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10733854 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10123993 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10733854 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC56206DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-10-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 216059-84-6
Molekylær formel C11H7N3O
Molekylvægt (g/mol) 197.20
MDL nummer MFCD09702380
InChI nøgle VGGNOZLRRMBBQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-isocyanatophenyl pyrimidine, 4-pyrimidin-2-ylbenzenisocyanate, 4-pyrimidin-2-yl phenylisocyanate, pyrimidine,2-4-isocyanatophenyl, 4-pyrimidin-2-yl phenyl isocyanate
PubChem CID 24229558
IUPAC navn 2-(4-isocyanatophenyl)pyrimidin
SMIL O=C=NC1=CC=C(C=C1)C1=NC=CC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(4-Isocyanatophenyl)pyrimidine
CAS min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 90%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 197.2
Procent renhed 90%