Få mere at vide
2-(4-isocyanatophenyl)-5-(trifluormethyl)pyridin,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10652475
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10652475 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10205754 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10652475 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC53006CB
Kemiske identifikatorer
CAS 906352-73-6
Molekylær formel C13H7F3N2O
Molekylvægt (g/mol) 264.207
MDL nummer MFCD09817476
InChI nøgle GFEVPIXAPFROGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-isocyanatophenyl-5-trifluoromethyl pyridine, 4-5-trifluoromethyl-2-pyridyl benzenisocyanate
PubChem CID 24229533
IUPAC navn 2-(4-isocyanatophenyl)-5-(trifluormethyl)pyridin
SMIL C1=CC(=CC=C1C2=NC=C(C=C2)C(F)(F)F)N=C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(4-Isocyanatophenyl)-5-(trifluoromethyl)pyridine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97+%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 264.21
Procent renhed 97%