Få mere at vide
2-(4-Isobutyrylphenyl)propane, Mikromol™
Artikelnummer. 30050153
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30050153 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30050153 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0002.14
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-(4-Isobutyrylphenyl)propane
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(4-Isobutyrylphenyl)propane
CAS 72846-62-9
Analyt- eller komponentnavne 2-(4-Isobutyrylphenyl)propane
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H18 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2-(4-Isobutyrylphenyl)propane
InChI formel InChI=1S/C13H18O/c1-9(2)11-5-7-12(8-6-11)13(14)10(3)4/h5-10H,1-4H3
SMIL CC(C)C(=O)c1ccc(cc1)C(C)C
IUPAC navn 2-methyl-1-(4-propan-2-ylphenyl)propan-1-one
Molekylvægt (g/mol) 190.28
Mængde 100 mg
Formel vægt 190.1358 g/mol