Få mere at vide
2-(4-Isobutyrylphenyl)propane, Mikromol™
Beskrivelse
2-(4-Isobutyrylphenyl)propane
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(4-Isobutyrylphenyl)propane |
| CAS | 72846-62-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-(4-Isobutyrylphenyl)propane |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13 H18 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 2-(4-Isobutyrylphenyl)propane |
| InChI formel | InChI=1S/C13H18O/c1-9(2)11-5-7-12(8-6-11)13(14)10(3)4/h5-10H,1-4H3 |
| SMIL | CC(C)C(=O)c1ccc(cc1)C(C)C |
| IUPAC navn | 2-methyl-1-(4-propan-2-ylphenyl)propan-1-one |
| Vis mere |