Få mere at vide
2-(4-Isobutyrylphenyl)propanamide, Mikromol™
Beskrivelse
2-(4-Isobutyrylphenyl)propanamide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(4-Isobutyrylphenyl)propanamide |
| CAS | 1823308-53-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-(4-Isobutyrylphenyl)propanamide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13 H17 N O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 2-(4-Isobutyrylphenyl)propanamide |
| InChI formel | InChI=1S/C13H17NO2/c1-8(2)12(15)11-6-4-10(5-7-11)9(3)13(14)16/h4-9H,1-3H3,(H2,14,16) |
| SMIL | CC(C)C(=O)c1ccc(cc1)C(C)C(=O)N |
| IUPAC navn | 2-[4-(2-methylpropanoyl)phenyl]propanamide |
| Vis mere |