Få mere at vide
2-(4-isobutylphenyl)propionitril, Mikromol™
Beskrivelse
2-(4-isobutylphenyl)propionitril
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(4-Isobutylphenyl)propionitrile |
| CAS | 58609-73-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-(4-Isobutylphenyl)propionitrile |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C13 H17 N |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 2-(4-Isobutylphenyl)propionitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C13H17N/c1-10(2)8-12-4-6-13(7-5-12)11(3)9-14/h4-7,10-11H,8H2,1-3H3 |
| SMIL | CC(C)Cc1ccc(cc1)C(C)C#N |
| IUPAC navn | 2-[4-(2-methylpropyl)phenyl]propannitril |
| Vis mere |