Få mere at vide
2-(4-isobutylphenyl)propionitril, Mikromol™
Artikelnummer. 30050773
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30050773 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30050773 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0002.21
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
2-(4-isobutylphenyl)propionitril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(4-Isobutylphenyl)propionitrile
CAS 58609-73-7
Analyt- eller komponentnavne 2-(4-Isobutylphenyl)propionitrile
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C13 H17 N
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2-(4-Isobutylphenyl)propionitrile
InChI formel InChI=1S/C13H17N/c1-10(2)8-12-4-6-13(7-5-12)11(3)9-14/h4-7,10-11H,8H2,1-3H3
SMIL CC(C)Cc1ccc(cc1)C(C)C#N
IUPAC navn 2-[4-(2-methylpropyl)phenyl]propannitril
Molekylvægt (g/mol) 187.28
Mængde 100 mg
Formel vægt 187,1361 g/mol