Få mere at vide
2-(4-Isobutylphenyl)propanoic acid, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30773418
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
25g
500g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30773418 100 g 100g
30772477 500 g 500g
30764799 1 kg 1kg
30772159 25 g 25g
30767559 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30773418 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD134280100g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(4-Isobutylphenyl)propanoic acid
CAS 15687-27-1
Molekylær formel C13H18O2
MDL nummer MFCD00010393
Mængde 100 g
SMIL C1=CC(=CC=C1C(C(=O)O)C)CC(C)C
Molekylvægt (g/mol) 206.28
Procent renhed 98%