Få mere at vide
2-(4-isobutylphenyl)propaannitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10620933
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10620933 1 g 1g
10526435 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10620933 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SEW06499DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-10-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 58609-73-7
Molekylær formel C13H17N
Molekylvægt (g/mol) 187.286
MDL nummer MFCD02180706
InChI nøgle PKQKHWNHCKNYSW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-isobutylphenyl propanenitrile, 2-4-isobutylphenyl propionitrile, 2-4-2-methylpropyl phenyl propanenitrile, 2-4-isobutylphenyl propiononitrile, 2-p-isobutylphenyl propiononitrile, +--2-4'-isobutylphenyl propionitrile, +/--2-4'-isobutylphenyl propionitrile, ibuprofen nitrile, aronis24266, 2-4-isobutylphenyl-propionitrile
PubChem CID 108374
ChEBI CHEBI:27415
IUPAC navn 2-[4-(2-methylpropyl)phenyl]propannitril
SMIL CC(C)CC1=CC=C(C=C1)C(C)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(4-Isobutylphenyl)propanenitrile
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravglasflaske
Lineær formel (CH3)2CHCH2C6H4CH(CN)CH3
Mængde 1 g
Formel vægt 187.28
Procent renhed 97%