Få mere at vide
2-(4-isobutylphenyl)propaannitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10526435
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
Artikelnummer. 10526435
Brand: Thermo Scientific Maybridge SEW06499EA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 58609-73-7
Molekylær formel C13H17N
Molekylvægt (g/mol) 187.286
MDL nummer MFCD02180706
InChI nøgle PKQKHWNHCKNYSW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-isobutylphenyl propanenitrile, 2-4-isobutylphenyl propionitrile, 2-4-2-methylpropyl phenyl propanenitrile, 2-4-isobutylphenyl propiononitrile, 2-p-isobutylphenyl propiononitrile, +--2-4'-isobutylphenyl propionitrile, +/--2-4'-isobutylphenyl propionitrile, ibuprofen nitrile, aronis24266, 2-4-isobutylphenyl-propionitrile
PubChem CID 108374
ChEBI CHEBI:27415
IUPAC navn 2-[4-(2-methylpropyl)phenyl]propaannitril
SMIL CC(C)CC1=CC=C(C=C1)C(C)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(4-Isobutylphenyl)propanenitrile
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Lineær formel (CH3)2CHCH2C6H4CH(CN)CH3
Mængde 10 g
Formel vægt 187.28
Procent renhed 97%