Få mere at vide
2-(4-Isobutylphenyl)prop-2-enoic Acid, Mikromol™
Artikelnummer. 30052603
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30052603 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30052603 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0002.610025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-(4-Isobutylphenyl)prop-2-enoic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(4-Isobutylphenyl)prop-2-enoic Acid
CAS 6448-14-2
Analyt- eller komponentnavne 2-(4-Isobutylphenyl)prop-2-enoic Acid
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H16 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Atropic acid, p-isobutyl- (7CI,8CI), 2-(4-Isobutylphenyl)-2-propenoic acid, 2-(4-Isobutylphenyl)acrylic acid, 2-(4-Isobutylphenyl)propenoic acid, 2-(p-Isobutylphenyl)acrylic acid, 2-(p-Isobutylphenyl)propenoic acid, 2-(4-Isobutylphenyl)prop-2-enoic Acid, p-Isobutylatropic acid, Benzeneacetic acid, alpha-methylene-4-(2-methylpropyl)-
InChI formel InChI=1S/C13H16O2/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13(14)15/h4-7,9H,3,8H2,1-2H3,(H,14,15)
SMIL CC(C)Cc1ccc(cc1)C(=C)C(=O)O
IUPAC navn 2-[4-(2-methylpropyl)phenyl]prop-2-enoic acid
Molekylvægt (g/mol) 204.26
Mængde 25 mg
Formel vægt 204.115 g/mol