Få mere at vide
2-(4-Isobutylphenyl)prop-2-enoic Acid, Mikromol™
Beskrivelse
2-(4-Isobutylphenyl)prop-2-enoic Acid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(4-Isobutylphenyl)prop-2-enoic Acid |
| CAS | 6448-14-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-(4-Isobutylphenyl)prop-2-enoic Acid |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13 H16 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Atropic acid, p-isobutyl- (7CI,8CI), 2-(4-Isobutylphenyl)-2-propenoic acid, 2-(4-Isobutylphenyl)acrylic acid, 2-(4-Isobutylphenyl)propenoic acid, 2-(p-Isobutylphenyl)acrylic acid, 2-(p-Isobutylphenyl)propenoic acid, 2-(4-Isobutylphenyl)prop-2-enoic Acid, p-Isobutylatropic acid, Benzeneacetic acid, alpha-methylene-4-(2-methylpropyl)- |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16O2/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13(14)15/h4-7,9H,3,8H2,1-2H3,(H,14,15) |
| SMIL | CC(C)Cc1ccc(cc1)C(=C)C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-[4-(2-methylpropyl)phenyl]prop-2-enoic acid |
| Vis mere |