Få mere at vide
2-(4-Iodophenyl)-3-(4-nitrophenyl)-5-phenyl-2H-tetrazol-3-ium chloride, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30773742
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30773742 5 g 5g
30767407 250 mg -
30764797 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30773742 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD1347135g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(4-Iodophenyl)-3-(4-nitrophenyl)-5-phenyl-2H-tetrazol-3-ium chloride
CAS 146-68-9
Molekylær formel C19H13ClIN5O2
MDL nummer MFCD00011961
Mængde 5 g
SMIL O=[N+](C1=CC=C([N+]2=NC(C3=CC=CC=C3)=NN2C4=CC=C(I)C=C4)C=C1)[O-].[Cl-]
Molekylvægt (g/mol) 505.70
Procent renhed 98%