Få mere at vide
2-(4-Hydroxyphenylazo) benzoesyre, 97%
Artikelnummer. 11494103
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11494103 10 g 10g
11404113 50 g 50g
11414113 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11494103 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10333.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1634-82-8 | C13H10N2O3 | 242,234 g/mol
Indikator brugt til bestemmelse af serumalbumin
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1634-82-8
Molekylær formel C13H10N2O3
Molekylvægt (g/mol) 242.234
MDL nummer MFCD00002428
InChI nøgle FBVSMDPNVYJNON-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-hydroxyphenylazo benzoic acid, haba, 2-p-hydroxyphenylazo benzoic acid, benzoic acid, 2-4-hydroxyphenyl azo, o-p-hydroxyphenylazo benzoic acid, 2-4'-hydroxyphenyl-azo benzoic acid, hbaba, 2-4-hydroxyphenyl diazenyl benzoic acid, 2-2-4-hydroxyphenyl diazen-1-yl benzoic acid, benzoic acid, o-p-hydroxyphenyl azo
PubChem CID 5357439
IUPAC navn 2-[2-(4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-yliden)hydrazinyl]benzoesyre
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)NN=C2C=CC(=O)C=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2- (4-Hydroxyphenylazo)benzoic acid
Smeltepunkt 205 °C til 207 °C
Mængde 10 g
Beilstein 1842696
Formel vægt 242.23
Procent renhed ≥98%