Få mere at vide
2-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid, 98%
Artikelnummer. 11421457
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11421457 10 g 10g
11431457 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11421457 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24938.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 938-96-5 | C9H10O3 | 166.176 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 938-96-5
Molekylær formel C9H10O3
Molekylvægt (g/mol) 166.176
MDL nummer MFCD00128847
InChI nøgle ZHMMPVANGNPCBW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-hydroxyphenyl propanoic acid, 2-4-hydroxyphenyl propionic acid, 4-hydroxyhydratropate, 4-hydroxyhydratropic acid, 4-hydroxyphenyl-2-propionic acid, 2-4'-hydroxyphenyl-propionic acid, 2-4-hydroxyphenyl propionate, acmc-209ro0, 4-hydroxyphenyl propanoic acid, methyl 4-hydroxyphenylacetic acid
PubChem CID 102526
ChEBI CHEBI:1868
IUPAC navn 2-(4-hydroxyphenyl)propansyre
SMIL CC(C1=CC=C(C=C1)O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid
Smeltepunkt 130°C to 132°C
Mængde 10 g
Formel vægt 166.18
Procent renhed 98%