missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-(4-Hydroxyphenyl)-N,N-dimethylethylamine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hordenine Hydrochloride (4-Hydroxy-N,N-dimethylphenethylamine Hydrochloride) |
| CAS | 6027-23-2 |
| Molekylær formel | C10 H15 N O . Cl H |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Hordenine Hydrochloride, 4-Hydroxy-N,N-dimethylphenethylamine Hydrochloride, Phenol, 4-[2-(dimethylamino)ethyl]-, hydrochloride (1:1), Hordenine hydrochloride (6CI), Phenol, 4-[2-(dimethylamino)ethyl]-, hydrochloride (9CI), Phenol, p-[2-(dimethylamino)ethyl]-, hydrochloride (8CI), N,N-Dimethyltyramine hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15NO.ClH/c1-11(2)8-7-9-3-5-10(12)6-4-9;/h3-6,12H,7-8H2,1-2H3;1H |
| SMIL | Cl.CN(C)CCc1ccc(O)cc1 |
| IUPAC navn | 4-[2-(dimethylamino)ethyl]phenol;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 201.69 |
| Formel vægt | 201.092 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?