Få mere at vide
2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 501-94-0 |
| Smeltepunkt | 91°C to 94°C |
| MDL nummer | MFCD00002902 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol, 2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 138.16 |
| Grad | Research |