Få mere at vide
2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol, Mikromol™
Artikelnummer. 30052186
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30052186 25 mg
17901536 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30052186 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0027.090025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
2-(4-hydroxyphenyl)ethanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tyrosol
CAS 501-94-0
Analyt- eller komponentnavne Tyrosol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C8 H10 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Metoprolol Succinate Imp. G (EP), Metoprolol Tartrate Imp. G (EP), Metoprolol Imp. G (EP), 2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol, Metoprolol Succinate Impurity G, Metoprolol Tartrate Impurity G, Metoprolol Impurity G, Metoprolol Impurity G
InChI formel InChI=1S/C8H10O2/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7/h1-4,9-10H,5-6H2
SMIL OCCc1ccc(O)cc1
IUPAC navn 4-(2-hydroxyethyl)phenol
Molekylvægt (g/mol) 138.16
Mængde 25 mg
Formel vægt 138,0681 g/mol