Få mere at vide
2-(4-hydroxyphenyl)ethanol, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol |
| Smeltepunkt | 89 °C til 92 °C |
| Kogepunkt | 139 °C (1 mmHg) |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 1859884 |
| Formel vægt | 138.17 |
| Procent renhed | 98% |