Få mere at vide
2-(4-hydroxyphenyl)ethanol, 98%
Artikelnummer. 11472687
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11472687 1 g 1g
11482687 5 g 5g
11492687 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11472687 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14891.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 501-94-0 | C8H10O2 | 138,166 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 501-94-0
Molekylær formel C8H10O2
Molekylvægt (g/mol) 138.166
MDL nummer MFCD00002902
InChI nøgle YCCILVSKPBXVIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym tyrosol, 2-4-hydroxyphenyl ethanol, 4-hydroxyphenethyl alcohol, 4-2-hydroxyethyl phenol, 4-hydroxyphenylethanol, 4-hydroxybenzeneethanol, p-hydroxyphenethyl alcohol, benzeneethanol, 4-hydroxy, p-tyrosol, p-hydroxyphenylethanol
PubChem CID 10393
ChEBI CHEBI:1879
IUPAC navn 4-(2-hydroxyethyl)phenol
SMIL C1=CC(=CC=C1CCO)O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol
Smeltepunkt 89 °C til 92 °C
Kogepunkt 139 °C (1 mmHg)
Mængde 1 g
Beilstein 1859884
Formel vægt 138.17
Procent renhed 98%