Få mere at vide
2-(4-Hydroxyphenyl)-D-glycinmethylesterhydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15432579
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15432579 25 g 25g
15412579 1 g 1g
15422579 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15432579 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H65601.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57591-61-4
Molekylær formel C9H12ClNO3
Molekylvægt (g/mol) 217.65
MDL nummer MFCD01862152
InChI nøgle UYCKVJUNDXPDJH-UHFFFAOYNA-N
Synonym r-amino-4-hydroxyphenyl acetic acid methyl ester hydrochloride, r-methyl 2-amino-2-4-hydroxyphenyl acetate hydrochloride, methyl 2r-2-amino-2-4-hydroxyphenyl acetate hydrochloride, d-4-hydroxyphenylglycine methyl ester hydrochloride, r-methyl 2-amino-2-4-hydroxyphenyl acetate hcl, d-p-hydroxyphenylglycine methyl ester hydrochloride, ksc495s1b, methyl r-amino-4-hydroxyphenyl acetate hydrochloride, methyl 2r-amino 4-hydroxyphenyl acetate-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 13215089
IUPAC navn methyl-2-amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetat-hydrochlorid
SMIL Cl.COC(=O)C(N)C1=CC=C(O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(4-Hydroxyphenyl)-D-glycine methyl ester hydrochloride
Smeltepunkt 187°C to 190°C
Mængde 25 g
Formel vægt 217.65
Procent renhed 95%
Fysisk form Fast stof