Få mere at vide
2-(4-Hydroxyphenyl)acetamid, Mikromol™
Artikelnummer. 17921196
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17921196 25 mg
17953376 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17921196 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0013.030025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
2-(4-hydroxyphenyl)acetamid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(4-Hydroxyphenyl)acetamide
CAS 17194-82-0
Analyt- eller komponentnavne 2-(4-Hydroxyphenyl)acetamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C8 H9 N O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 2-(4-Hydroxyphenyl)acetamide, Atenolol Imp. A (EP), Atenolol Impurity A
InChI formel InChI=1S/C8H9NO2/c9-8(11)5-6-1-3-7(10)4-2-6/h1-4,10H,5H2,(H2,9,11)
SMIL NC(=O)Cc1ccc(O)cc1
IUPAC navn 2-(4-hydroxyphenyl)acetamid
Molekylvægt (g/mol) 151.16
Mængde 25 mg
Formel vægt 151.0633 g/mol