Få mere at vide
2-(4-Hydroxyphenyl)acetamide, Mikromol™
Beskrivelse
2-(4-Hydroxyphenyl)acetamide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(4-Hydroxyphenyl)acetamide |
| CAS | 17194-82-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-(4-Hydroxyphenyl)acetamide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C8 H9 N O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 2-(4-Hydroxyphenyl)acetamide, Atenolol Imp. A (EP), Atenolol Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO2/c9-8(11)5-6-1-3-7(10)4-2-6/h1-4,10H,5H2,(H2,9,11) |
| SMIL | NC(=O)Cc1ccc(O)cc1 |
| IUPAC navn | 2-(4-hydroxyphenyl)acetamide |
| Vis mere |