missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-(4-Hydroxyphenyl)-3-methyl-1H-indol-5-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(4-Hydroxyphenyl)-3-methyl-1H-indol-5-ol |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H13NO2/c1-9-13-8-12(18)6-7-14(13)16-15(9)10-2-4-11(17)5-3-10/h2-8,16-18H,1H3 |
| Formel vægt | 239.0946 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?