Få mere at vide
2-(4-Hydroxyphenoxy)eddikesyre, TRC
Product Code. 30391965
Change view
Click to view available options
Mængde:
250 mg
Product Code. Mængde
30391965 250 mg
1 options
Product Code. 30391965 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCH801505250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-(4-Hydroxyphenoxy)acetic Acid
CAS 1878-84-8
Molekylær formel C8H8O4
Mængde 250 mg
Synonym 2-(4-Hydroxyphenoxy)acetic Acid, (4-Hydroxyphenoxy)acetic Acid, O-(4-Hydroxyphenyl)glycolic Acid, p-Hydroxyphenoxyacetic Acid
InChI formel InChI=1S/C8H8O4/c9-6-1-3-7(4-2-6)12-5-8(10)11/h1-4,9H,5H2,(H,10,11)
SMIL OC(=O)COc1ccc(O)cc1
Molekylvægt (g/mol) 168.15