Få mere at vide
2-(4-Hydroxyphenoxy)eddikesyre, TRC
Artikelnummer. 30390477
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Artikelnummer. Mængde
30390477 2.5 g
1 options
Artikelnummer. 30390477 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH8015052.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(4-Hydroxyphenoxy)acetic Acid
CAS 1878-84-8
Molekylær formel C8H8O4
Mængde 2.5 g
Synonym 2-(4-Hydroxyphenoxy)acetic Acid, (4-Hydroxyphenoxy)acetic Acid, O-(4-Hydroxyphenyl)glycolic Acid, p-Hydroxyphenoxyacetic Acid
InChI formel InChI=1S/C8H8O4/c9-6-1-3-7(4-2-6)12-5-8(10)11/h1-4,9H,5H2,(H,10,11)
SMIL OC(=O)COc1ccc(O)cc1
Molekylvægt (g/mol) 168.15