Få mere at vide
2-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]benzonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]benzonitrile |
| CAS | 154709-19-0 |
| Molekylær formel | C14 H11 N O |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 4-(Hydroxymethyl)-2'-cyanobiphenyl, 4'-Hydroxymethyl-2-cyano-1,1'-biphenyl, Irbesartan Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C14H11NO/c15-9-13-3-1-2-4-14(13)12-7-5-11(10-16)6-8-12/h1-8,16H,10H2 |
| SMIL | OCc1ccc(cc1)c2ccccc2C#N |
| IUPAC navn | 2-[4-(hydroxymethyl)phenyl]benzonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 209.24 |
| Formel vægt | 209.0841 |