Få mere at vide
2-(4-Hydroxycyclohexyl)acetic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(4-Hydroxycyclohexyl)acetic Acid |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14O3/c9-7-3-1-6(2-4-7)5-8(10)11/h6-7,9H,1-5H2,(H,10,11) |
| Formel vægt | 158.0943 |