Få mere at vide
2-(4-Hydroxybutoxy)tetrahydrofuran, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(oxolan-2-yloxy)butan-1-ol |
| CAS | 64001-06-5 |
| Renhedsgrad noter | GC |
| Molekylær formel | C8 H16 O3 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 4-[(Tetrahydro-2-furanyl)oxy]-1-butanol |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16O3/c9-5-1-2-6-10-8-4-3-7-11-8/h8-9H,1-7H2 |
| SMIL | OCCCCOC1CCCO1 |
| IUPAC navn | 4-(oxolan-2-yloxy)butan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 160.211 |
| Vis mere |