Få mere at vide
2-(4-Hydroxybenzyl)-N,5-bis-(4-fluorophenyl)-5-hydroxypentanamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2R,5S)-N,5-bis(4-fluorophenyl)-5-hydroxy-2-[(4-hydroxyphenyl)methyl]pentanamide |
| CAS | 1197811-72-5 |
| Molekylær formel | C24 H23 F2 N O3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | C24 H23 F2 N O3 |
| InChI formel | InChI=1S/C24H23F2NO3/c25-19-6-3-17(4-7-19)23(29)14-5-18(15-16-1-12-22(28)13-2-16)24(30)27-21-10-8-20(26)9-11-21/h1-4,6-13,18,23,28-29H,5,14-15H2,(H,27,30)/t18-,23+/m1/s1 |
| SMIL | O[C@@H](CC[C@H](Cc1ccc(O)cc1)C(=O)Nc2ccc(F)cc2)c3ccc(F)cc3 |
| IUPAC navn | 411.44( |
| Molekylvægt (g/mol) | 411.44( |
| Formel vægt | 411.1646 |