missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-1,3-dithiolane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-1,3-dithiolane |
| CAS | 22068-62-8 |
| Molekylær formel | C10H12O2S2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 4-(1,3-Dithiolan-2-yl)-2-methoxy-phenol |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O2S2/c1-12-9-6-7(2-3-8(9)11)10-13-4-5-14-10/h2-3,6,10-11H,4-5H2,1H3 |
| SMIL | COc1cc(ccc1O)C2SCCS2 |
| IUPAC navn | 4-(1,3-dithiolan-2-yl)-2-methoxyphenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 228.33 |
| Formel vægt | 228.0279 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?