Få mere at vide
2-(4-Hydroxy-1H-indol-3-yl)acetic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(4-Hydroxy-1H-indol-3-yl)acetic Acid |
| CAS | 56395-08-5 |
| Molekylær formel | C10 H9 N O3 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Serotonin Impurity 2 (4-Hydroxyindole-3-Acetic Acid) |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9NO3/c12-8-3-1-2-7-10(8)6(5-11-7)4-9(13)14/h1-3,5,11-12H,4H2,(H,13,14) |
| SMIL | OC(=O)Cc1c[nH]c2cccc(O)c12 |
| IUPAC navn | 2-(4-hydroxy-1H-indol-3-yl)acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 191.183 |
| Formel vægt | 191.058 |