Få mere at vide
2,4-Hexadiyn-1,6-diol, 97%
Beschreibung
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-Hexadiyn-1,6-diol |
| Smeltepunkt | 110 °C til 114 °C |
| Lineær formel | HOCH2C≡C-C≡CCH2OH |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN1325 |
| Beilstein | 773791 |
| Formel vægt | 110.11 |
| Procent renhed | 97% |