Få mere at vide
2,4-Hexadiyn-1,6-diol, 97%
Artikelnummer. 11307506
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11307506 1 g 1g
11317506 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11307506 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09576.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3031-68-3 | C6H6O2 | 110.112 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3031-68-3
Molekylær formel C6H6O2
Molekylvægt (g/mol) 110.112
MDL nummer MFCD00020619
InChI nøgle JXMQYKBAZRDVTC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-hexadiyne-1,6-diol, diacetylene glycol, 2,4-hexadiynediol, 2,4-hexadiyn-1,6-diol, 2,6-diol, acmc-1ahii, hoch2c=c-c=cch2oh, 1,6-dihydroxy-2,4-hexadiyne, hexa-2, 4-diyne-1, 6-diol, jxmqykbazrdvtc-uhfffaoysa
PubChem CID 94973
IUPAC navn hexa-2,4-diyn-1,6-diol
SMIL C(C#CC#CCO)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Hexadiyn-1,6-diol
Smeltepunkt 110°C to 114°C
Lineær formel HOCH2C≡C-C≡CCH2OH
Mængde 1 g
FN nummer UN1325
Beilstein 773791
Formel vægt 110.11
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4-Hexadiyn-1,6-diol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Hexa-2,4-diyne-1,6-diol