Få mere at vide
2,4-Hexadiensyre, 99%
Artikelnummer. 10714621 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
500 g
1 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
250g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10714621 1 kg Plastflaske 1kg
10172720 100 g Plastflaske 100g
10599230 250 g Plastflaske 250g
10172770 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10714621 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 120530010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 110-44-1 | C6H8O2 | 112,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-44-1
Molekylær formel C6H8O2
Molekylvægt (g/mol) 112.13
MDL nummer MFCD00002703
InChI nøgle WSWCOQWTEOXDQX-MQQKCMAXSA-N
Synonym sorbic acid, 2,4-hexadienoic acid, 2e,4e-hexa-2,4-dienoic acid, 2e,4e-hexadienoic acid, panosorb, 2-propenylacrylic acid, trans,trans-sorbic acid, sorbistat, hexadienoic acid, e,e-2,4-hexadienoic acid
PubChem CID 643460
ChEBI CHEBI:38358
IUPAC navn (2E,4E)-hexa-2,4-diensyre
SMIL C\C=C\C=C\C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 4-Hexadienoic acid
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 132 °C til 135 °C
Farve Creme-hvid eller hvid
Flammepunkt 127 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Plastflaske
Lineær formel CH3CH=CHCH=CHCO2H
Mængde 1 kg
Beilstein 02, 483
Fieser 15,296
Merck Index 15, 8847
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 1,6 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselig i ethanol, kloroform, meget opløselig i diethylether
Formel vægt 112.13
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver