Få mere at vide
2-[(4-fluorphenyl)thio]eddikesyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10561302
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10561302 1 g 1g
10111272 10 g 10g
10001484 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10561302 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. KM09206DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 332-51-4
Molekylær formel C8H7FO2S
Molekylvægt (g/mol) 186.2
MDL nummer MFCD00219825
InChI nøgle HQEROVXUKINLPI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluorophenylthio acetic acid, 2-4-fluorophenylthio acetic acid, 2-4-fluorophenyl thio acetic acid, 4-fluorophenyl thio acetic acid, 4-fluorophenyl sulfanyl acetic acid, maybridge1_004918, acmc-20apn5, 4-fluoro-phenylsulfanyl-acetic acid, 2-4-fluorophenyl sulfanylacetic acid
PubChem CID 736197
IUPAC navn 2-(4-fluorphenyl)sulfanyleddikesyre
SMIL C1=CC(=CC=C1F)SCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-[(4-Fluorophenyl)thio]acetic acid
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Lineær formel FC6H4SCH2CO2H
Mængde 1 g
Formel vægt 186.21
Procent renhed 97%