Få mere at vide
2-(4-Fluorophenyl)indole, 99%
Artikelnummer. 11470793
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11470793 5 g 5g
11460793 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11470793 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13255.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 782-17-2 | C14H10FN | 211.239 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 782-17-2
Molekylær formel C14H10FN
Molekylvægt (g/mol) 211.239
MDL nummer MFCD00068178
InChI nøgle VLHGDCJIDNVRFM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-fluorophenyl indole, 2-4-fluorophenyl-1h-indole, pubchem7339, acmc-209pdr, maybridge1_007619, 2-4-fluoro-phenyl-1h-indole
PubChem CID 136622
IUPAC navn 2-(4-fluorphenyl)-1H-indol
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=C(N2)C3=CC=C(C=C3)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(4-Fluorophenyl)indole
Smeltepunkt 186°C to 191°C
Lugt Odorless
Mængde 5 g
Beilstein 744766
Formel vægt 211.24
Procent renhed 99%