Få mere at vide
2-(4-fluorphenyl)benzimidazol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15451789
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15451789 1 g 1g
15461789 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15451789 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64531.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
CAS: 324-27-6 | C13H9FN2 | 212.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 324-27-6
Molekylær formel C13H9FN2
Molekylvægt (g/mol) 212.23
MDL nummer MFCD00224358
InChI nøgle FPWUSPPQEHBWHC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-fluorophenyl-1h-benzimidazole, 1h-benzimidazole, 2-4-fluorophenyl, 2-4-fluorophenyl-1h-1,3-benzodiazole, 2-4-fluorophenyl-1h-benzoimidazole, p-fluorophenyl-2 benzimidazole, 2-4-fluoro-phenyl-1h-benzoimidazole, 2-4-fluorophenyl-1h-benzo d imidazole, p-fluorophenyl-2 benzimidazole french, 2-4-fluorophenyl benzimidazole, benzimidazole, 2-p-fluorophenyl-7ci,8ci
PubChem CID 101259
SMIL FC1=CC=C(C=C1)C1=NC2=CC=CC=C2N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(4-Fluorophenyl)benzimidazole
Mængde 1 g
IUPAC navn 2-(4-fluorphenyl)-lH-benzimidazol
Formel vægt 212.23
Procent renhed 95%
Fysisk form Fast stof