Få mere at vide
2-(4-Fluorophenyl)acetaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(4-Fluorophenyl)acetaldehyde |
| CAS | 1736-67-0 |
| Molekylær formel | C8 H7 F O |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7FO/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-10/h1-4,6H,5H2 |
| SMIL | Fc1ccc(CC=O)cc1 |
| IUPAC navn | 2-(4-fluorophenyl)acetaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 138.139 |
| Formel vægt | 138.048 |