missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-(4-Fluorophenyl)-5-[(5-iodo-2-methylphenyl)methyl]thiophene, TRC

Artikelnummer. 30405457
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30405457 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30405457 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCF5322951G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-(4-Fluorophenyl)-5-[(5-iodo-2-methylphenyl)methyl]thiophene
CAS 898566-17-1
Molekylær formel C18H14FIS
Mængde 1 g
Synonym 2-(4-Fluorophenyl)-5-(5-iodo-2-methylbenzyl)thiophene
InChI formel InChI=1S/C18H14FIS/c1-12-2-7-16(20)10-14(12)11-17-8-9-18(21-17)13-3-5-15(19)6-4-13/h2-10H,11H2,1H3
SMIL Cc1ccc(I)cc1Cc2ccc(s2)c3ccc(F)cc3
Molekylvægt (g/mol) 408.27
Formel vægt 407.9845
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.