Få mere at vide
2-(4-Fluorophenyl)-5-[(5-iodo-2-methylphenyl)methyl]thiophene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(4-Fluorophenyl)-5-[(5-iodo-2-methylphenyl)methyl]thiophene |
| CAS | 898566-17-1 |
| Molekylær formel | C18H14FIS |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 2-(4-Fluorophenyl)-5-(5-iodo-2-methylbenzyl)thiophene |
| InChI formel | InChI=1S/C18H14FIS/c1-12-2-7-16(20)10-14(12)11-17-8-9-18(21-17)13-3-5-15(19)6-4-13/h2-10H,11H2,1H3 |
| SMIL | Cc1ccc(I)cc1Cc2ccc(s2)c3ccc(F)cc3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 408.27 |
| Formel vægt | 407.9845 |