Få mere at vide
2-(4-Fluorophenyl)-5-[(2-methylphenyl)methyl]thiophene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(4-Fluorophenyl)-5-[(2-methylphenyl)methyl]thiophene |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H15FS/c1-13-4-2-3-5-15(13)12-17-10-11-18(20-17)14-6-8-16(19)9-7-14/h2-11H,12H2,1H3 |
| Formel vægt | 282.0878 |