Få mere at vide
2-(4-Fluorophenyl)-1,3-bis(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol, Mikromol™
Beskrivelse
2-(4-Fluorophenyl)-1,3-bis(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(4-Fluorophenyl)-1,3-bis(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol |
| CAS | 81886-51-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-(4-Fluorophenyl)-1,3-bis(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13 H13 F N6 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Fluconazole Imp. D (EP), Fluconazole USP Related Compound B, Fluconazole USP RC B, 2-(4-Fluorophenyl)-1,3-bis(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol, Fluconazole Related Compound B, Fluconazole Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C13H13FN6O/c14-12-3-1-11(2-4-12)13(21,5-19-9-15-7-17-19)6-20-10-16-8-18-20/h1-4,7-10,21H,5-6H2 |
| SMIL | OC(Cn1cncn1)(Cn2cncn2)c3ccc(F)cc3 |
| IUPAC navn | 2-(4-fluorophenyl)-1,3-bis(1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol |
| Vis mere |