Få mere at vide
2-(4-Fluorophenyl)-1,3-bis(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol, Mikromol™
Artikelnummer. 17999819
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17999819 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 17999819 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0235.140025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-(4-Fluorophenyl)-1,3-bis(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(4-Fluorophenyl)-1,3-bis(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol
CAS 81886-51-3
Analyt- eller komponentnavne 2-(4-Fluorophenyl)-1,3-bis(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H13 F N6 O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Fluconazole Imp. D (EP), Fluconazole USP Related Compound B, Fluconazole USP RC B, 2-(4-Fluorophenyl)-1,3-bis(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol, Fluconazole Related Compound B, Fluconazole Impurity D
InChI formel InChI=1S/C13H13FN6O/c14-12-3-1-11(2-4-12)13(21,5-19-9-15-7-17-19)6-20-10-16-8-18-20/h1-4,7-10,21H,5-6H2
SMIL OC(Cn1cncn1)(Cn2cncn2)c3ccc(F)cc3
IUPAC navn 2-(4-fluorophenyl)-1,3-bis(1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 288.28
Mængde 25 mg
Formel vægt 288.1135 g/mol