Få mere at vide
2-(4-Fluorophenyl)-1,3-bis(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol, LoGiCal
Artikelnummer. 30461390
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30461390 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30461390 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0235.14
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(4-Fluorophenyl)-1,3-bis(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol
CAS 81886-51-3
Analyt- eller komponentnavne 2-(4-Fluorophenyl)-1,3-bis(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H13 F N6 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Fluconazole Imp. D (EP), Fluconazole USP Related Compound B, Fluconazole USP RC B, 2-(4-Fluorophenyl)-1,3-bis(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol, Fluconazole Related Compound B, Fluconazole Impurity D
InChI formel InChI=1S/C13H13FN6O/c14-12-3-1-11(2-4-12)13(21,5-19-9-15-7-17-19)6-20-10-16-8-18-20/h1-4,7-10,21H,5-6H2
Løsningstype Neat
SMIL OC(Cn1cncn1)(Cn2cncn2)c3ccc(F)cc3
IUPAC navn 2-(4-fluorophenyl)-1,3-bis(1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol
Industry Type Food Testing
Molekylvægt (g/mol) 288.28
Mængde 10 mg
Formel vægt 288.1135 g/mol