Få mere at vide
2-(4-fluorphenoxy)nikotinsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10713873
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10713873 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10375302 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10713873 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. TL00878DA
Kemiske identifikatorer
CAS 54629-13-9
Molekylær formel C12H8FNO3
Molekylvægt (g/mol) 233.198
MDL nummer MFCD00833409
InChI nøgle SDZUYDOXBXHDCE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-fluorophenoxy nicotinic acid, 2-4-fluorophenoxy pyridine-3-carboxylic acid, 2-4-fluoro-phenoxy-nicotinic acid, pubchem16292, acmc-1akqk, maybridge1_000048, 2-4-fluorophenoxy-3-pyridinecarboxylic acid, 3-pyridinecarboxylicacid, 2-4-fluorophenoxy, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-4-fluorophenoxy
PubChem CID 605123
IUPAC navn 2-(4-fluorphenoxy)pyridin-3-carboxylsyre
SMIL C1=CC(=C(N=C1)OC2=CC=C(C=C2)F)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(4-Fluorophenoxy)nicotinic acid
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 233.2
Procent renhed 97%