Få mere at vide
2-(4-Fluorophenoxy-d4)-N-methoxy-N-methyl-1-butene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(4-Fluorophenoxy-d4)-N-methoxy-N-methyl-1-butene |
| CAS | 1346606-16-3 |
| Molekylær formel | C12H10D4FNO3 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14FNO3/c1-14(16-2)8-7-11(15)9-17-12-5-3-10(13)4-6-12/h3-8H,9H2,1-2H3/b8-7+/i3D,4D,5D,6D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c(OCC(=O)\C=C\N(C)OC)c([2H])c([2H])c1F |
| IUPAC navn | (E)-4-[methoxy(methyl)amino]-1-(2,3,5,6-tetradeuterio-4-fluorophenoxy)but-3-en-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 243.27 |
| Formel vægt | 243.1209 |