missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-[(4-Fluorobenzyl)amino]ethanol (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[(4-Fluorobenzyl)amino]ethanol |
| CAS | 22116-33-2 |
| Molekylær formel | C9 H12 F N O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-[[(4-Fluorophenyl)methyl]amino]ethanol, 2-(4-Fluorobenzylamino)ethanol, 2-[[(4-Fluorophenyl)methyl]amino]ethan-1-ol, N-(4-Fluorobenzyl)ethanolamine |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12FNO/c10-9-3-1-8(2-4-9)7-11-5-6-12/h1-4,11-12H,5-7H2 |
| SMIL | OCCNCc1ccc(F)cc1 |
| IUPAC navn | 2-[(4-fluorophenyl)methylamino]ethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 169.196 |
| Formel vægt | 169.09 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?