Få mere at vide
2-(4-Fluoro-2-hydroxyphenyl)isonicotinic acid (~90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(4-Fluoro-2-hydroxyphenyl)isonicotinic acid |
| CAS | 1261919-94-1 |
| Molekylær formel | C6 H11 N O3 . H Cl |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 2-(4-Fluoro-2-Hydroxyphenyl)Isonicotinic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11NO3.ClH/c8-6(9)5-7-1-3-10-4-2-7;/h1-5H2,(H,8,9);1H |
| SMIL | Cl.OC(=O)CN1CCOCC1 |
| IUPAC navn | 2-morpholin-4-ylacetic acid;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 181.617 |
| Formel vægt | 181.051 |