Få mere at vide
2-(4-ethoxyphenyl)ethanol, 98%
Artikelnummer. 11397495
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11397495 2 g 2g
11307505 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11397495 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L05597.04
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
CAS: 22545-15-9 | C10H14O2 | 166,22 g/mol
2-(4-Ethoxyphenyl)ethanol, anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-(4-Ethoxyphenyl)ethanol, bruges som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Stabil under normale temperaturer og tryk. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 22545-15-9
Molekylær formel C10H14O2
Molekylvægt (g/mol) 166.22
MDL nummer MFCD00016570
InChI nøgle CNMVSNTVPZWQMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-ethoxyphenyl ethanol, p-ethoxyphenethyl alcohol, 4-2-hydroxyethyl phenetol, 4-ethoxybenzeneethanol, 4-ethoxy-benzeneethanol, 4-ethoxyphenethyl alcohol, benzeneethanol,4-ethoxy, acmc-1cit4, benzeneethanol, 4-ethoxy, 2-4-ethoxyphenyl ethan-1-ol
PubChem CID 89752
IUPAC navn 2-(4-ethoxyphenyl)ethanol
SMIL CCOC1=CC=C(CCO)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(4-Ethoxyphenyl)ethanol
Smeltepunkt 40 °C til 44 °C
Kogepunkt 138 °C til 141 °C (8 mmHg)
Mængde 2 g
Beilstein 3239377
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 166.22
Procent renhed 98%