Få mere at vide
2'-(4-Ethoxyphenyl)-5-(4-methylpiperazin-1-yl)-1H,1'H-2,5'-bibenzo[d]imidazole, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30947207
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
100mg
1g
250mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30947207 250 mg 250mg
30943494 100 mg 100mg
30943319 1 g 1g
30939340 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30947207 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD133718250mg
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2'-(4-Ethoxyphenyl)-5-(4-methylpiperazin-1-yl)-1H,1'H-2,5'-bibenzo[d]imidazole
CAS 23491-52-3
Molekylær formel C27H28N6O
MDL nummer MFCD00166996
Mængde 250 mg
SMIL CN1CCN(C2=CC=C3NC(C4=CC=C5NC(C6=CC=C(OCC)C=C6)=NC5=C4)=NC3=C2)CC1
Molekylvægt (g/mol) 452.55
Procent renhed 98%